Tisk…
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300523-1G PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA 3310 CZK
APOSPC300523-1G APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00587688
CAS číslo: 524731-77-9