Tisk…
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300517-100MG PC300517-1G PC300517-250MG
APOSPC300517-100MGEA 0 CZK
APOSPC300517-100MG APOSPC300517-1G APOSPC300517-250MG
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₄F₃NOS
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23183903
CAS číslo: 13451-80-4