Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300516-250MG
APOSPC300516-250MGEA 1540 CZK
APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,564 g/mol
Bod tání: 26…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18250484
CAS číslo: 114997-91-0