Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 6220 CZK
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 34…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09222481
CAS číslo: 175785-41-8