Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 7050 CZK
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₄F₃NO
MW: 187,119 g/mol
Bod varu: 40…42 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19374815
CAS číslo: 1267217-46-8