3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300504-1G
PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA
12340
CZK
APOSPC300504-1G
APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₈H₄BrF₃N₂ Bod tání: 141…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22551931 CAS číslo: 1263061-60-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...