Tisk…

8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 4930 CZK
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847631
CAS číslo: 1277178-00-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR