Tisk…
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300500-1G PC300500-100MG
APOSPC300500-1GEA 2280 CZK
APOSPC300500-1G APOSPC300500-100MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265,03 g/mol
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263228
CAS číslo: 1000341-21-8