3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300010-1G
PC300010-100MG
PC300010-250MG
PC300010-500MG
APOSPC300010-1GEA
22160
CZK
APOSPC300010-1G
APOSPC300010-100MG
APOSPC300010-250MG
APOSPC300010-500MG
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-(Morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₃ MW: 276,212 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28154809 CAS číslo: 1980040-34-3 |