Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 500 CZK
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115881
CAS číslo: 21900-43-6
UN: 3265
ADR: 8,III