1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2956-25G
PC2956-5G
PC2956-100G
APOSPC2956-25GEA
7770
CZK
APOSPC2956-25G
APOSPC2956-5G
APOSPC2956-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane
Vzorec:
C₄H₄F₆ MW: 166,065 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094211 CAS číslo: 382-09-2 |