Tisk…
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 3910 CZK
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Bod tání: 235…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741395
CAS číslo: 914637-51-7