Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC2937-1G PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA 6620 CZK
APOSPC2937-1G APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741394
CAS číslo: 392-11-0