Tisk…
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 3640 CZK
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729272
CAS číslo: 5847-89-2