Tisk…
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC29358-1G PC29358-250MG PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA 6390 CZK
APOSPC29358-1G APOSPC29358-250MG APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066753
CAS číslo: 2366994-18-3