Tisk…
2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC29357-1G PC29357-250MG PC29357-5G
APOSPC29357-1GEA 5630 CZK
APOSPC29357-1G APOSPC29357-250MG APOSPC29357-5G
2-Bromo-7-fluorophenazine 95%
2-Bromo-7-fluorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆BrFN₂
MW: 277,092 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066752
CAS číslo: 2366994-10-5