Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC29356-1G PC29356-250MG
APOSPC29356-1GEA 23150 CZK
APOSPC29356-1G APOSPC29356-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline 95%
3-Chloro-5-fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄ClFIN
MW: 271.459 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066743
CAS číslo: 1849390-96-0