Tisk…
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 2570 CZK
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Bod tání: 100…101 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784302
CAS číslo: 38470-19-8