Tisk…
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 4960 CZK
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClFO₂S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02091512
CAS číslo: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8,III