Tisk…

3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC2906-25G PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA 3440 CZK
APOSPC2906-25G APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄F₂IN
Bod tání: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07774190
CAS číslo: 1542-34-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR