Tisk…
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2905-1G PC2905-5G
APOSPC2905-1GEA 5390 CZK
APOSPC2905-1G APOSPC2905-5G
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate 95%
3-Fluoroprop-1-yl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄H₆F₄O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784315
CAS číslo: 180597-96-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II