Tisk…
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 3640 CZK
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061141
CAS číslo: 236754-63-5