Tisk…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-carboxybenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC2856-1G PC2856-5G PC2856-250MG
APOSPC2856-1GEA 2820 CZK
APOSPC2856-1G APOSPC2856-5G APOSPC2856-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Bod tání: 122…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06253757
CAS číslo: 177420-64-3