Tisk…
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-propanoylanisole, 1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 9130 CZK
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bod varu: 203…204 °C
Bod tání: 44478 °C
Hustota: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042509
CAS číslo: 71292-82-5