Tisk…
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Cyanomethyl)-5-fluoroanisole, 2-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetonitrile, 3-Fluoro-5-methoxybenzyl cyanide
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 1490 CZK
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
MW: 165.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741379
CAS číslo: 914637-31-3