Tisk…
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28304-1G PC28304-5G
APOSPC28304-1GEA 3740 CZK
APOSPC28304-1G APOSPC28304-5G
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₈H₅ClF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406874
CAS číslo: 1823182-33-7