Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28303-1G PC28303-250MG
APOSPC28303-1GEA 19510 CZK
APOSPC28303-1G APOSPC28303-250MG
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Methyl 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28799119
CAS číslo: 1803834-87-8