Tisk…
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC28300-1G PC28300-250MG
APOSPC28300-1GEA 6290 CZK
APOSPC28300-1G APOSPC28300-250MG
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃N₃
MDL Number: MFCD16876986
CAS číslo: 1823182-47-3