Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28299-1G
PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA
2240
CZK
APOSPC28299-1G
APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Vzorec:
C₈H₇F₃N₂O₃ MW: 236,148 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31812106 CAS číslo: 2004497-81-6 |