Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28298-1G PC28298-250MG
APOSPC28298-1GEA 1950 CZK
APOSPC28298-1G APOSPC28298-250MG
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Vzorec: C₆H₃F₃N₄O
MW: 204,109 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812105
CAS číslo: 140911-30-4