Tisk…
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 1950 CZK
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Vzorec: C₉H₇F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812104
CAS číslo: 1421952-04-6