Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 CZK
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₅ClF₃N₂S
MW: 212,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669458
CAS číslo: 151729-41-8