Tisk…
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 17990 CZK
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27974757
CAS číslo: 1708178-78-2