Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28293-1G
PC28293-250MG
PC28293-5G
APOSPC28293-1GEA
14880
CZK
APOSPC28293-1G
APOSPC28293-250MG
APOSPC28293-5G
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Vzorec:
C₁₁H₁₂F₃N₃O₃S MW: 323,291 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31812102 CAS číslo: 1622837-13-1 |