Tisk…
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 2650 CZK
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Vzorec: C₁₀H₇ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03420658
CAS číslo: 2062-21-7