Tisk…
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 1160 CZK
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812101
CAS číslo: 1518092-44-8