2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC28290-1G
PC28290-250MG
PC28290-5G
APOSPC28290-1GEA
20830
CZK
APOSPC28290-1G
APOSPC28290-250MG
APOSPC28290-5G
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2-difluoroacetohydrazide
Vzorec:
C₈H₅ClF₅N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042511 CAS číslo: 1823183-73-8 |