Tisk…
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28289-1G PC28289-250MG
APOSPC28289-1GEA 20170 CZK
APOSPC28289-1G APOSPC28289-250MG
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(E)-1-(2,6-Difluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02089573
CAS číslo: 138716-25-3