Tisk…
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 16340 CZK
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂S
MW: 208,204 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486197
CAS číslo: 62772-91-2