Tisk…
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 13460 CZK
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂S
MW: 238,617 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22557535
CAS číslo: 1360887-00-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III