Tisk…
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28285-1G PC28285-250MG
APOSPC28285-1GEA 5890 CZK
APOSPC28285-1G APOSPC28285-250MG
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₁₁H₅Cl₃F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812110
CAS číslo: 2379918-50-8