Tisk…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28284-1G PC28284-250MG
APOSPC28284-1GEA 2980 CZK
APOSPC28284-1G APOSPC28284-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₄·BrH
MW: 317.494 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546141
CAS číslo: 2379918-43-9