Tisk…
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28283-1G PC28283-250MG
APOSPC28283-1GEA 15540 CZK
APOSPC28283-1G APOSPC28283-250MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-4,4-difluorobutane-1,3-dione
Vzorec: C₁₀H₆BrClF₂O₂
MW: 311.507 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29042701
CAS číslo: 1823188-28-8