Tisk…
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28282-1G PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA 2940 CZK
APOSPC28282-1G APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFN₂O
MW: 228,651 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812109
CAS číslo: 2379917-17-4