Tisk…
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 2820 CZK
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂N₂O
MW: 212,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812108
CAS číslo: 2379917-16-3