Tisk…
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 2820 CZK
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812107
CAS číslo: 2379917-15-2