Tisk…
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC28279-1G PC28279-250MG
APOSPC28279-1GEA 19510 CZK
APOSPC28279-1G APOSPC28279-250MG
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-((difluoromethyl)sulphonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃ClF₅NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29042616
CAS číslo: 1823183-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III