Tisk…
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28277-1G PC28277-250MG
APOSPC28277-1GEA 3870 CZK
APOSPC28277-1G APOSPC28277-250MG
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-5-methoxypyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N₃O₂
MW: 305,64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812113
CAS číslo: 2379918-31-5