Tisk…
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28276-1G PC28276-250MG
APOSPC28276-1GEA 38690 CZK
APOSPC28276-1G APOSPC28276-250MG
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-(chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02187042
CAS číslo: 478248-86-1