Tisk…
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC28275-1G PC28275-250MG
APOSPC28275-1GEA 20830 CZK
APOSPC28275-1G APOSPC28275-250MG
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Vzorec: C₇H₅ClF₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231716
CAS číslo: 303997-55-9